Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
12396.FF 12396.FI
12396.FFEA 141 EUR InStock
12396.FF 12396.FI
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈0.49g/25x25mm, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
MW: 157,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité