Gadolinium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40290.DH 40290.HF
40290.DHEA 715 EUR InStock
40290.DH 40290.HF
Gadolinium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Gadolinium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-54-2 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.97g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
MW: 157,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité