Gadolinium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45106.KFEA 339 EUR InStock
45106.KF
Gadolinium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Gadolinium
Formule: Gd
MW: 157,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité