Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10210.FF 10210.FI
10210.FFEA 372 EUR InStock
10210.FF 10210.FI
Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈1.65g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011049
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité