Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10211.FFEA 345 EUR InStock
10211.FF
Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Holmium
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité