Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
41515.04 41515.09
41515.04EA 81.6 EUR InStock
41515.04 41515.09
Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique distillée
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Dark gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011049
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité