Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42687.FF 42687.FI
42687.FFEA 337 EUR InStock
42687.FF 42687.FI
Holmium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Gray to silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011049
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité