Holmium ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
44050.DJ 44050.HF
44050.DJEA 1190 EUR InStock
44050.DJ 44050.HF
Holmium ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.28g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Ho
MW: 164,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011049
Numéro CAS: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité