Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10228.FF 10228.FI
10228.FFEA 479 EUR InStock
10228.FF 10228.FI
Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lutétium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: ≈0.62g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011098
Formule: Lu
MW: 174,97 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1651…1675 °C
Densité: 9.849 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011098
Numéro CAS: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05642
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité