Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10229.FFEA 771 EUR InStock
10229.FF
Lutétium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Lutétium
Formule: Lu
MW: 174,97 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1651…1675 °C
Densité: 9,849 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011098
Numéro CAS: 7439-94-3
Merck Index: 12,05642
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité