Néodyme ≥99.1% (base métaux), lingot
Fournisseur: Thermo Scientific
00214.14 00214.22
00214.14EA 146 EUR InStock
00214.14 00214.22
Néodyme ≥99.1% (base métaux), lingot
Néodyme
Purity: 99.1% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: Packaged under mineral oil Appearance: Grey/silver MDL No.: MFCD00011130
Formule: Nd
MW: 144,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011130
Numéro CAS: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité