Néodyme ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13964.FF 13964.FI
13964.FFEA 178 EUR InStock
13964.FF 13964.FI
Néodyme ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Néodyme
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-00-8 Physical Form: ≈0.43g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011130
Formule: Nd
MW: 144,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011130
Numéro CAS: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité