Néodyme ≥99.5% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40294.DH 40294.DJ 40294.DM 40294.HF
40294.DHEA 269 EUR InStock
40294.DH 40294.DJ 40294.DM 40294.HF
Néodyme ≥99.5% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Néodyme
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-00-8 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.89g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Nd
MW: 144,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011130
Numéro CAS: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité