Samarium 99.9% (sur base traces de métaux) 20-40 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
294780100 294780500
ACRO294780100EA 171 EUR InStock
ACRO294780100 ACRO294780500
Samarium 99.9% (sur base traces de métaux) 20-40 mesh
Samarium
Formule: Sm
MW: 150,36 g/mol
Point d'ébullition: 1778 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1072 °C
Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
ONU: 3132
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité