Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00296.FF 00296.FI
00296.FFEA 196 EUR InStock
00296.FF 00296.FI
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈0.6g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formule: Sm
MW: 150,36 g/mol
Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1076.85 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité