Samarium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
40297.DHEA 208 EUR InStock
40297.DH 40297.DJ 40297.DM 40297.HF
Samarium ≥99.9% (base métaux sauf Ta), tiges, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.24g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Formule: Sm
MW: 150,36 g/mol
Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1076.85 °C
Densité: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité