Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43218.FFEA 254 EUR InStock
43218.FF 43218.FI
Samarium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Samarium
Formule: Sm
MW: 150,36 g/mol
Point d'ébullition: 1900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1076,85 °C
Densité: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011233
Numéro CAS: 7440-19-9
Merck Index: 12,08498
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité