Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
12429.FFEA 270 EUR InStock
12429.FF 12429.FI
Terbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Terbium
Formule: Tb
MW: 158,93 g/mol
Point d'ébullition: 3041 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1356 °C
Densité: 8,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011256
Numéro CAS: 7440-27-9
Merck Index: 12,09300
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité