Terbium ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
44049.DH 44049.HF
44049.DHEA 1580 EUR InStock
44049.DH 44049.HF
Terbium ≥99.9% (base métaux), tiges, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈1.04g/mm, Cast rod, diameter is approximate MDL No.: MFCD00011256
Formule: Tb
Point d'ébullition: 3041 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1356 °C
Densité: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011256
Numéro CAS: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité