Thulium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
10375.FF 10375.FI
10375.FFEA 367 EUR InStock
10375.FF 10375.FI
Thulium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Thulium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-30-4 Physical Form: ≈1.75g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011281
Formule: Tm
MW: 168,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011281
Numéro CAS: 7440-30-4
EINECS: 231-140-2
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité