Thulium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique sublimé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
12435.03 12435.06
12435.03EA 149 EUR InStock
12435.03 12435.06
Thulium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), pièces, dendritique sublimé
Thulium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-30-4 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011281
Formule: Tm
MW: 168,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011281
Numéro CAS: 7440-30-4
EINECS: 231-140-2
ONU: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité