Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00614.FF 00614.FI
00614.FFEA 199 EUR InStock
00614.FF 00614.FI
Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Ytterbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-64-4 Physical Form: ≈2.8g/25x25mm, Packaged in mylar under argon MDL No.: MFCD00011286
Formule: Yb
MW: 173,04 g/mol
Point d'ébullition: 1427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 824 °C
Densité: 6.977 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011286
Numéro CAS: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
Merck Index: 12,10239
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité