Or ≥99.998% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10968.G1 10968.G5 10968.G9
10968.G1EA 96.7 EUR InStock
10968.G1 10968.G5 10968.G9
Or ≥99.998% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Or
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité