Or ≥99.9985% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11388.FF 11388.FI
11388.FFEA 3330 EUR InStock
11388.FF 11388.FI
Or ≥99.9985% (base métaux), en feuilles, Premion®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Or
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈12g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité