Or 14kt (Au ≥ 58,3%), jaune, en fils, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40329.BS 40329.BU
40329.BSEA 513 EUR InStock
40329.BS 40329.BU
Or 14kt (Au ≥ 58,3%), jaune, en fils, Ø 1.63 mm (0.064 in)
Or
Molecular Formula: % Concentration CuZnAg Physical Form: ≈28g/m Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité