Or ≥99.96% (base métaux), paillettes/sphères APS 2,2-3,5 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
42153.03 42153.06
42153.03EA 323 EUR InStock
42153.03 42153.06
Or ≥99.96% (base métaux), paillettes/sphères APS 2,2-3,5 µm
Or
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: Thick flake MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité