Or ≥99.96% (base métaux), poudre sphérique APS 5,5-9,0 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
42675.03 42675.06 42675.14
42675.03EA 310 EUR InStock
42675.03 42675.06 42675.14
Or ≥99.96% (base métaux), poudre sphérique APS 5,5-9,0 µm
Or
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.05-0.20m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité