Or ≥99.9% (base métaux), feuille ultrafine, Thickness: 1.0 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
43149.FIEA 1160 EUR InStock
43149.FI 43149.FF
Or ≥99.9% (base métaux), feuille ultrafine, Thickness: 1.0 µm
Or
Formule: Au
MW: 196,97 g/mol
Point d'ébullition: 2800 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1063 °C
Densité: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003436
Numéro CAS: 7440-57-5
Merck Index: 12,04526
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité