Cuivre ≥99.9995% (base métaux), disques, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
10951.09 10951.18
10951.09EA 173 EUR InStock
10951.09 10951.18
Cuivre ≥99.9995% (base métaux), disques, Ø 9.0 +/- 0.127 mm (0.354 +/- 0.005 in), Thickness: 0.8+/-0.051 mm (0.03+/-0.002 in)
Cuivre
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-50-8 Physical Form: ≈0.5g/disc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité