Argent dur ≥99.95% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.075 mm (0.003 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00501.FS 00501.GT
00501.FSEA 124 EUR InStock
00501.FS 00501.GT
Argent dur ≥99.95% (base métaux), en feuilles, dur, Epaisseur: 0.075 mm (0.003 in)
Argent
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3g/25x150mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité