Argent ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 1-3 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
11405.30EA 1090 EUR InStock
11405.30 11405.18 11405.09
Argent ≥99.9% (base métaux), en poudre APS 1-3 µm
Argent
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961,9 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité