Argent ≥99.99% (base métaux), poudre cristalline, Premion® -10+20 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
11409.18 11409.30
11409.18EA 433 EUR InStock
11409.18 11409.30
Argent ≥99.99% (base métaux), poudre cristalline, Premion® -10+20 mesh
Argent
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961.9 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité