Argent ≥99.9985% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11468.G9EA 373 EUR InStock
11468.G9 11468.G5 11468.H4
Argent ≥99.9985% (base métaux), en fils, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Argent
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité