Argent ≥99.999% (base métaux), tiges, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11473.DH 11473.DM
11473.DHEA 141 EUR InStock
11473.DH 11473.DM
Argent ≥99.999% (base métaux), tiges, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Argent
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.04g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité