Argent ≥99.9% (base métaux), tube 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Fournisseur: Thermo Scientific
14259.BS 14259.BW 14259.VC
14259.BSEA 102 EUR InStock
14259.BS 14259.BW 14259.VC
Argent ≥99.9% (base métaux), tube 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité