Argent ≥99.9% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
39181.FF 39181.FI 39181.GH 39181.GW
39181.FFEA 64.7 EUR InStock
39181.FF 39181.FI 39181.GH 39181.GW
Argent ≥99.9% (base métaux), en feuilles, recuit, Epaisseur: 0.5 mm (0.02 in)
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité