Argent ≥99.97% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
40748.FF 40748.FI 40748.GH
40748.FFEA 296 EUR InStock
40748.FF 40748.FI 40748.GH
Argent ≥99.97% (base métaux), feuille fine, Thickness: 0.005 mm (0.0002 in)
Argent
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.03g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Microelectronics, contacts and coatings
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité