Argent ≥99.9% (base métaux), en feuilles, recuit, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41453.FIEA 261 EUR InStock
41453.FI 41453.FF 41453.GH 41453.GT
Argent ≥99.9% (base métaux), en feuilles, recuit, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Argent
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité