Argent ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique APS 1.3-3.2 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
41599.09 41599.18 41599.30
41599.09EA 74.2 EUR InStock
41599.09 41599.18 41599.30
Argent ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique APS 1.3-3.2 µm
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.3-0.7m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961.9 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité