Argent ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -500 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
41602.18EA 489 EUR InStock
41602.18 41602.30
Argent ≥99.9% (base métaux), poudre sphérique -500 mesh
Argent
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961,9 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité