Argent ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Premion®, recuit, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42472.FF 42472.FI 42472.GB
42472.FFEA 46.9 EUR InStock
42472.FF 42472.FI 42472.GB
Argent ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Premion®, recuit, Epaisseur: 0.025 mm (0.001 in)
Argent
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité