Argent ≥99.99% (base métaux), en feuilles, dur, Thickness: 0.38 mm (0.015 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
43768.HGEA 514 EUR InStock
43768.HG
Argent ≥99.99% (base métaux), en feuilles, dur, Thickness: 0.38 mm (0.015 in)
Argent
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité