Argent ≥99.9%, laine pour analyse élémentaire, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01506.0010EA 247 EUR InStock
1.01506.0010 1.01506.9999
Argent ≥99.9%, laine pour analyse élémentaire, Supelco®
Argent
Formule: Ag
MW: 107,87 g/mol
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 961,9 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
Merck Index: 12,08647
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Purity ≥ 99.9 %
Diameter of fibre about 45 - 55 µm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité