Cadmium ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
00060.G4 00060.G7
00060.G4EA 161 EUR InStock
00060.G4 00060.G7
Cadmium ≥99.999% (base métaux), en fils, Puratronic®, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Cadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈2.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Point d'ébullition: 765 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité