Cadmium ≥99.95% (base métaux), en feuilles 15x15 cm (5.9x5.9 in), Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
00940.KFEA 440 EUR InStock
00940.KF
Cadmium ≥99.95% (base métaux), en feuilles 15x15 cm (5.9x5.9 in), Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Formule: Cd
MW: 112,41 g/mol
Point d'ébullition: 765 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité