Cadmium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11368.FI 11368.GH
11368.FIEA 225 EUR InStock
11368.FI 11368.GH
Cadmium ≥99.998% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈21.6g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Point d'ébullition: 765 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
ONU: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité