Cadmium, en poudre grossière, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm pour analyses, pour remplissage de réducteurs, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02001.0250 1.02001.1000
1.02001.0250EA 355 EUR InStock
1.02001.0250 1.02001.1000
Cadmium, en poudre grossière, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm pour analyses, pour remplissage de réducteurs, Supelco®
Cadmium
Formule: Cd
Point d'ébullition: 767 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 321 °C
Densité: 8.6 g/cm3 (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010914
Numéro CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité