Mercure 99.999% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
193480500 193482500
ACRO193480500EA 44.2 EUR InStock
ACRO193480500 ACRO193482500
Mercure 99.999% (sur base traces de métaux)
Mercure
Formule: Hg
Point d'ébullition: 356.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –38.9 °C
Densité: 13.54 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011035
Numéro CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
ONU: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité