Mercure ≥99.9998% (base métaux), Qualité électronique
Fournisseur: Thermo Scientific
10242.TDEA 170 EUR InStock
10242.TD
Mercure ≥99.9998% (base métaux), Qualité électronique
Mercure
Formule: Hg
MW: 200,59 g/mol
Point d'ébullition: 356,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011035
Numéro CAS: 7439-97-6
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité