L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Quantus® Protect Xtra, Cleanroom Coats with Zip Closure
Fournisseur: VWR Collection
113-9953EA 0 EUR InStock
113-9953 113-9955 113-9954 113-9952 113-9956 113-9957 113-9958
Quantus® Protect Xtra, Cleanroom Coats with Zip Closure
Tenue de travail
These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive yarn (warp). This fabric has been especially designed for use in critical areas (e.g. operating rooms, sterile environments). Thanks to the PTFE finish, the coats provide very good splash protection against liquids and other contamination. The fabric has good tensile strength and provides very good resistance to microbial penetration.
  • Lapped seams ensure well-sealed and secure seams
  • Two way front zip closure,
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité